Learn More
Viomycin Sulfate Hydrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viomycin Sulfate Hydrate |
| Fórmula molecular | C25H43N13O10 • x(H2SO4) • y(H2O) |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (S)-3,6-Diamino-N-((3S,9S,12S,15S,Z)3((2R,4S)-6-amino-4-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydropyridin-2-yl)-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentaazacyclohexadecan-15-yl)hexanamide Sulfate Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H43N13O10.H2O4S.H2O/c26-3-1-2-10(27)4-16(41)32-12-6-30-23(47)18(11-5-17(42)37-24(28)36-11)38-20(44)13(7-31-25(29)48)33-21(45)14(8-39)35-22(46)15(9-40)34-19(12)43;1-5(2,3)4;/h7,10-12,14-15,17-18,39-40,42H,1-6,8-9,26-27H2,(H,30,47)(H,32,41)(H,33,45)(H,34,43)(H,35,46)(H,38,44)(H3,28,36,37)(H3,29,31,48);(H2,1,2,3,4);1H2/b13-7-;;/t10-,11+,12-,14-,15-,17-,18-;;/m0../s1 |
| SMILES | O=C([C@H](CNC1=O)NC(C[C@H](CCCN)N)=O)N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N/C(C(N[C@H]1[C@H]2C[C@@H](NC(N2)=N)O)=O)=C\NC(N)=O)=O)=O)CO.O=S(O)(O)=O.O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3,6-diamino-N-[(3S,6Z,9S,12S,15S)-3-[(4R,6S)-6-hydroxy-2-imino-hexahydropyrimidin-4-yl]-9,12-bis(hydroxymethyl)-2,5,8,11,14-pentaoxo-6-(ureidomethylene)-1,4,7,10,13-pentazacyclohexadec-15-yl]hexanamide;sulfuric acid;hydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 801.78378 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 801.3035 |