Learn More
rel-(R,R)-Voriconazole, TRC
Código de producto. 30453964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30453964 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30453964
Marca: Toronto Research Chemicals TRCV7599901MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-(R,R)-Voriconazole
CAS 137330-52-0
Fórmula molecular C16 H14 F3 N5 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo (R*,R*)-α-(2,4-Difluorophenyl)-5-fluoro-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol (9CI), rel-(R,R)-Voriconazole, (2RS,3RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16-/m1/s1
SMILES C[C@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 349.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.115