Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Tipo de tapón | Temporal y permanente |
| Diseñar | Cónico para facilitar el apilado |
| Color | Plano, Green |
| Altura (métrico) | 380 mm |
| Cantidad | 40 paq., Paquete de 40 |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 160 mm, 168 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave, Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para residuos generales |
| Mostrar más |