Learn More
1H-pirrol-2-carbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2695242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10384582 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10243182 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10384582
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF02986CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50269-95-9
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.131
Número MDL MFCD00141885
Clave InChI FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
PubChem CID 281610
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carbohidrazida
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%