missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7047710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11395465 1 g 1 g
11305475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11395465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19654.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 269410-08-4 | C9H15BN2O2 | 194.04 g/mol

1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-couplings as well as Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation. It is also used as reagent for preparing VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione reductase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors as well as other biologically active compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-4-borónico es un reactivo útil para los acoplamientos cruzados Suzuki-Miyaura, así como para la hidrogenación asimétrica catalizada por el rutenio. También se utiliza como reactivo para la preparación de VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus quinasa 2, c-MET, ALK, S-nitrosoglutatión reductasa, CDC7, inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa, así como otros compuestos biológicamente activos.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 269410-08-4
Fórmula molecular C9H15BN2O2
Peso molecular (g/mol) 194.04
Número MDL MFCD03453063
Clave InChI TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 145°C to 149°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.