Learn More
1H-perfluorohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11479686 5 g 5 g
11489686 25 g 25 g
11499686 100 g 100 g
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11479686
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20226.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-37-3
Fórmula molecular C6HF13
Peso molecular (g/mol) 320.05
Número MDL MFCD00142632
Clave InChI XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
PubChem CID 67730
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorohexano
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Perfluorohexane
Densidad 1.6843
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)5H
Índice de refracción <1.300
Cantidad 5 g
Beilstein 1799000
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.05
Porcentaje de pureza 97%