Learn More
1H-imidazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2695286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316654 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10556884 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
2 options
Código de producto. 10316654
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC08804DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3034-50-2
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.089
Número MDL MFCD00173726
Clave InChI ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
Nombre IUPAC 1H-imidazol-5-carbaldehído
SMILES C1=C(NC=N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-imidazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza 97%