Learn More
Solución de 1H-benzotriazol-(anillo-d4), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15900192 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
15900192 1 mL 1 ml
15949681 5 mL 5 ml
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15900192
Marca: Honeywell Fluka R13501ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
10 μg/ml en acetona (15949681), 50 μg/ml en acetona (15900192) Estándar analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 67-64-1, 1185072-03-0
Densidad 0.79 g/cm3
Temperatura de inflamación -17°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Industry Type PARABENOS
Cantidad 1 mL
Grado Estándar analítico