Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-63569 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429670 100 g Frasco de plástico 100 GR
10235620 500 g Frasco de plástico 500 g
10145823 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10429670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183881000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-14-7
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.13
Número MDL MFCD00005699
Clave InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94.0°C to 99.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Punto de ebullición 204.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Índice Merck 15, 1111
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, gránulos, cristales, agujas o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Benzotriazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.