Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022579
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498406 50 g 50 g
11408416 250 g 250 g
11488406 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15423.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
1H-Benzotriazole is an anticorrosive agent, which is useful in aircraft deicing and antifreeze fluids. It is also employed in dishwasher detergents. Further, it is used as a restrainer in photographic emulsions and also useful as a reagent for the determination of silver in analytical chemistry. It also serves as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Further, it is utilized in the synthesis of amines from glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-benzotriazol es un agente anticorrosivo, que es útil para la descongelación de aeronaves y líquidos anticongelantes. También se emplea en detergentes para lavavajillas. Además, se utiliza como dispositivo de retención en emulsiones fotográficas y también como reactivo para la determinación de la plata en la química analítica. También sirve como inhibidor de la corrosión en la atmósfera y bajo el agua. Además, se utiliza en la síntesis de aminas a partir de glioxal.
Solubilidad
soluble en agua, benceno, tolueno, cloroformo, etanol y N,N-dimetilformamida.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales pesados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-14-7
Fórmula molecular C6H5N3
Peso molecular (g/mol) 119.127
Número MDL MFCD00005699
Clave InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
Nombre IUPAC 2H-benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzotriazole
Punto de fusión 96°C to 99°C
Densidad 1.360
Punto de ebullición 204°C (15 mm)
Temperatura de inflamación 212°C (413°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 50 g
Beilstein 112133
Índice Merck 14,1108
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,toluene,chloroform,ethanol and N,N-dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Benzotriazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1H-Benzotriazole