Learn More
1H-Benzotriazol-1-iloxytris(dimetilamino)hexafluorofosfato de fosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11443187 1 g 1 g
11453187 5 g 5 g
11463187 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11443187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16140.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56602-33-6 | C12H22F6N6OP2 | 442.287 g/mol
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate is used as a reagent for peptide coupling, lactonization, selective esterification, amidation of alfa amino acids without racemization and synthesis of magnolamide for antioxidative activity and catalyst for 9-acridinecaroboxamide derivative. It is also used as a precursor for the synthesis of phenyl esters of amino acids. It acts as a substitute for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1H-Benzotriazol-1-iloxytris(dimetilamino)fosfonio el hexafluorofosfato se utiliza como reactivo para el acoplamiento de péptidos, la lactonización, la esterificación selectiva, la amidación de aminoácidos alfa sin racemización y la síntesis de magnolamida para la actividad antioxidante y como catalizador para el derivado de 9-acridinecaroboxamida. También se utiliza como precursor para la síntesis de los ésteres de fenilo de los aminoácidos. Actúa como sustituto del reactivo (Benzotriazol-1-iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio hexafluorofosfato (BOP).
Solubilidad
soluble en metanol, acetona y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56602-33-6
Fórmula molecular C12H22F6N6OP2
Peso molecular (g/mol) 442.287
Número MDL MFCD00011948
Clave InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
Nombre IUPAC Benzotriazol--iloxi-tris(dimetilamino)fosfonio;1-iloxi-tris(dimetilamino)fosfonio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼138°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Beilstein 4287025
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.29
Porcentaje de pureza 98%