Learn More
1H,1H,9H,9H-perfluoro-1,9-nonanodiol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329275
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11329275 5 g 5 g
11339275 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11329275
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16599.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 203303-01-9 | C9H6F14O2 | 412.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203303-01-9
Fórmula molecular C9H6F14O2
Peso molecular (g/mol) 412.123
Número MDL MFCD00153275
Clave InChI XQULMKMNFZLURS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,9h,9h-perfluoro-1,9-nonanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluoro-1,9-nonanediol, 1h,1h,9h,9h-perfluorononane-1,9-diol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecakis fluoranyl nonane-1,9-diol
PubChem CID 2776243
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorononano-1,9-diol
SMILES C(C(C(C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,9H,9H-Perfluoro-1,9-nonanediol
Punto de fusión 108°C to 112°C
Punto de ebullición 140°C (5 mmHg)
Fórmula lineal HOCH2(CF2)7CH2OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.12
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico