Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400711
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11400711
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20156.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 647-42-7 | C8H5F13O | 364.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol se utiliza para preparar diamina aromática fluorada tras generar una reacción con 2-(4-nitrofenoxi)-4-nitrofenol a través de la reacción de Mitsunobu, que reacciona con dianhídridos, como el anhídrido 4,4′-(hexafluoroisopropilideno)diftálico (6FDA), del dianhídrido piromelítico (PMDA) y el dianhídrido benzofenonatetracarboxílico (BTDA) para preparar poliimidas.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 647-42-7
Fórmula molecular C8H5F13O
Peso molecular (g/mol) 364.106
Número MDL MFCD00042143
Clave InChI GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
PubChem CID 69537
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Densidad 1.68
Punto de ebullición 90°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.314
Cantidad 250 g
Beilstein 1992757
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol