Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltriclorosilano, 96 %
Código de producto. 11399245
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11399245 1 g 1 g
11309255 5 g 5 g
11319255 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11399245
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16584.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltriclorosilano es un compuesto halogenado utilizado para la investigación bioquímica. Se aplica a micropartes móviles de sistemas microelectromecánicos, reduciendo así la energía superficial y evitando la pegajosidad. Además, se utiliza para revestir micro y nano-características en sellos para litografía de nanoimpresión. Además, se utiliza en la preparación de (1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecil)trimetoxisilano mediante reacción con metanol.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, tetrahidropirano, tolueno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78560-44-8
Fórmula molecular C10H4Cl3F17Si
Peso molecular (g/mol) 581.55
Número MDL MFCD00042344
Clave InChI VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
PubChem CID 123577
Nombre IUPAC tricloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Fórmula lineal CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
Número UN UN2987
Beilstein 5889653
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.56
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.348
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.54