Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-yododecano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7025432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315339 5 g 5 g
11325339 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20894.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de compuestos químicos empleados en transistores orgánicos de película fina de alto rendimiento. También se usa como equipo en la pintura de barcos y en la construcción.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de bases de metales alcalinos y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2043-53-0
Fórmula molecular C10H4F17I
Peso molecular (g/mol) 574.02
Número MDL MFCD00039411
Clave InChI XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-perfluorooctyl ethyl iodide, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyliodide, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl iodide, decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-iododecane, 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iodo-decane, acmc-20ap95, c8f17ch2ch2i
PubChem CID 74885
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-10-yododecano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iododecane
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 1.88
Punto de ebullición 226°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3(CF2)7CH2CH2I
Cantidad 5 g
Beilstein 1894667
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 574.02
Porcentaje de pureza 97%