Learn More
Terephthalic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN
Código de producto. 30322203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30322203 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322203
Marca: CDN CDND01611G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid ring-d4
CAS 60088-54-2
Fórmula molecular C8 2H4 H2 O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1C(=O)O
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterioterephthalic acid
Peso molecular (g/mol) 170.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0517 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity