Learn More
Succinic-d4 Anhydride, CDN
Código de producto. 30322247
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30322247
Marca: CDN CDND24151G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic Anhydride-d4
CAS 14341-86-7
Fórmula molecular C4 2H4 O3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2
SMILES [2 H]C1([2 H])C(=O)OC(=O)C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 3,3,4,4-tetradeuteriooxolane-2,5-dione
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0412 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity