Learn More
Methyl-d3 Formate, CDN
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Formate-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 23731-39-7 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methan-d3-ol, formate (9 CI), Formic acid, methyl-d3 ester (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methyl-d3 formate, Formic acid methyl-d3 ester, Methyl formate-D3 (methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OC=O |
| Nombre IUPAC | trideuteriomethyl formate |
| Peso molecular (g/mol) | 63.0705 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 63.04 g/mol |
| Mostrar más |