Learn More
Methyl-d2 Alcohol, CDN
Código de producto. 30316968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30316968 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316968
Marca: CDN CDND07581G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-1,1-D2
CAS 28563-35-1
Fórmula molecular C D2 H2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Methan-d2-ol (8 CI, 9 CI), Dideuteriomethanol, Methanol-d2 (CHD2OH), Methyl-d2 alcohol, Methanol-1,1-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
SMILES [2 H]C([2 H])O
Nombre IUPAC dideuteriomethanol
Peso molecular (g/mol) 34.0542
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.0388 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity