missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allura Red AC (Technical Grade), TRC

Código de producto. 30312815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad unitSize
30312815 1 g 1 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30312815

Marca: Toronto Research Chemicals TRCA5487501G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Allura Red AC (E 129)
CAS 25956-17-6
Fórmula molecular C18 H14 N2 O8 S2 . 2 Na
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt (9CI), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo]-, disodium salt (8CI), Allura Red 40, Allura Red AC, Allura red, C.I. 16035, C.I. Food Red 17, E 129, E 129 (dye), FD and C Red No. 40, FD&C Red No. 40, FDC Red 40, FDC Red 40 dye, Fancy Red, Food Red 17, Food Red No. 17, Food Red No. 40, Japan Food Red No. 40, Japan Red 40, Red 40, Red No. 40
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
SMILES [Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodium;6-hydroxy-5-[(E)-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 496.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.9987
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.