Learn More
3-Methylpyridine-d7, CDN
Código de producto. 30320541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
30320541 1 g 1 g
30319469 0.5 g 0.50 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320541
Marca: CDN CDND52561G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline-d7
CAS 202529-13-3
Fórmula molecular C6 D7 N
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Picoline-d7, 3-Methylpyridine-d7, 3-(Methyl-d3)pyridine-2,4,5,6-d4, 3-Methylpyridine-D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)pyridine
Peso molecular (g/mol) 100.1696
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.1018 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity