Learn More
1A-116, MedChemExpress
Código de producto. 16474966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16474966 100 mg 100 miligramos
16453948 10 mg 10 miligramos
16442926 25 mg 25 miligramos
16436667 5 mg 5 miligramos
16410307 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16474966
Marca: Medchem Express HY104064
MedChemExpress 1A-116, a potent Rac1 inhibitor, is specific for W56 residues, can prevent EGF-induced Rac1 activation and block Rac1-P-Rex1 interaction. 1A-116 can induce apoptosis and inhibit cell proliferation, migration and cycle progression in a concentration-dependent manner. 1A-116 also demonstrates a high antimetastatic activity in vivo.
1A-116, a potent Rac1 inhibitor, is specific for W56 residues, can prevent EGF-induced Rac1 activation and block Rac1-P-Rex1 interaction. 1A-116 can induce apoptosis and inhibit cell proliferation, migration and cycle progression in a concentration-dependent manner. 1A-116 also demonstrates a high antimetastatic activity in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1A-116
Forma física Solid
CAS 1430208-73-3
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16F3N3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (325.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F)NC2=CC(C)=CC(C)=C2
Peso molecular (g/mol) 307.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.31
Porcentaje de pureza 99.39%