Learn More
Agilent BioTek 192 Tube Wash Manifold for 384-well Microplates
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensador del lavado 406 FX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Washes 384-well plates two times faster than standard 96 tube manifold included with 406 FX Washer Dispenser
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador del lavado 406 FX |