Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Gris, Rojo, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Transparente azul, Blanco, Negro
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente azul, Blanco, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,7 mm |
| Tipo | Tapón de rosca |