Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 18 mm, negro, parte superior abierta, rosca 18-400 con septo montado
Código de producto. 11835010 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris, Rojo, Negro
Rojo, Blanco, Negro
Transparente azul, Blanco, Negro
Material (revestimiento):
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11835010 Transparente azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,7 mm paquete de 1000
11899040 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,6 mm paquete de 1000
16368377 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 2 mm paquete de 1000
12900961 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 2 mm paquete de 100
12686755 Rojo, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11835010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 18 mm
  • Sellado combinado
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Orificio central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente azul, Blanco, Negro
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,7 mm
Tipo de producto Tapón de rosca