Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, con orificio central, rosca de precisión y septum
Tienda Fisherbrand ProductosDescription
- 18 mm
- Magnético
- Cierre de rosca universal
- Plata
- Orificio central
- Rosca de precisión
- Septum montado
Specifications
Specifications
| Material (revestimiento) | Silicona/aluminio |
| Color | Plata, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Material | Acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |