Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, con orificio central, rosca de precisión y septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Gris, Rojo, Plata |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Material | Acero |
| Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |