Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y viales con espacio de cabeza de 18 mm
Código de producto. 15250349
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Gris, Plata
Azul, Plata
Plata
Plata, Azul
Plata, Rojo
Transparente
Tipo de tapón:
Solo septo
Tapón de rosca (magnético) con septo
Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta)
Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo
Tapón roscado
Material:
Acero
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero
Vidrio
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
Tipo de producto:
Septo para tapón
Tapón de rosca magnético
Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
Código de producto. Color Tipo de tapón Material unitSize Tipo de producto
15250349 Plata, Rojo Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero 125 PCS -
11911533 Transparente Tapón roscado Vidrio paquete de 125 Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
10718503 Transparente Tapón roscado Vidrio paquete de 125 Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
11981523 Transparente Tapón roscado Vidrio paquete de 125 Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
15230379 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero paquete de 125 -
10248252 Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) Acero paquete de 125 Tapón de rosca magnético
10014012 Azul, Gris, Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero paquete de 125 Tapón de rosca magnético
12054078 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero paquete de 125 Tapón de rosca magnético
12386888 Azul Solo septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona paquete de 125 Septo para tapón
11951533 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero paquete de 125 -
15204037 Plata, Azul Tapón de rosca (magnético) con septo Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero paquete de 125 -
11 options
Código de producto. 15250349
Marca: Thermo Scientific™ 18MSCST3HT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los viales están disponibles en volúmenes utilizables de 10 mL y 20 mL con estilos de cierre de rosca que no requieren herramientas para el cierre.
A diferencia de los viales con tapón para encapsular, los viales headspace de rosca de 18 mm Thermo Scientific™ National no requieren herramientas para el cierre. Fabricados con vidrio de calidad superior (tipo 1, clase A), están disponibles con un fondo redondo en tamaños con volúmenes utilizables de 10 mL o 20 mL. Los viales de 18 mm cuentan con tapones de rosca magnéticos que permiten la captación magnética en muestreadores automáticos con esa capacidad. La rosca de varios giros mantiene el cierre hermético en los ciclos de calentamiento extremos. Los septos son de silicona azul/PTFE.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
  • Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
  • Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
  • Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
  • Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
  • El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Plata
Descripción Tapón de rosca magnético de 18 mm, orificio de 8 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 18 mm
Diámetro interior (métrico) 18 mm
Color Plata, Rojo
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero
Septo Silicona roja/PTFE natural de 18 mm, alta temperatura
Material del cierre Acero
Tipo de tapón Tapón de rosca (magnético) con septo
Cantidad 125
Grosor (métrico) 3,1 mm
Tamaño del tapón 18 mm
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.