Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y viales con espacio de cabeza de 18 mm
Código de producto. 11911533
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Gris, Plata
Azul, Plata
Plata
Plata, Azul
Plata, Rojo
Transparente
Tipo de tapón:
Solo septo
Tapón de rosca (magnético) con septo
Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta)
Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo
Tapón roscado
Material:
Acero
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero
Vidrio
Tipo de producto:
Septo para tapón
Tapón de rosca magnético
Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
Código de producto. Color Tipo de tapón Material Tipo de producto unitSize
11911533 Transparente Tapón roscado Vidrio Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm paquete de 125
10718503 Transparente Tapón roscado Vidrio Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm paquete de 125
11981523 Transparente Tapón roscado Vidrio Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm paquete de 125
15230379 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero - paquete de 125
10248252 Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) Acero Tapón de rosca magnético paquete de 125
10014012 Azul, Gris, Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero Tapón de rosca magnético paquete de 125
12054078 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético, parte superior abierta) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero Tapón de rosca magnético paquete de 125
15250349 Plata, Rojo Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero - 125 PCS
12386888 Azul Solo septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Septo para tapón paquete de 125
11951533 Azul, Plata Tapón de rosca (magnético) con septo Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero - paquete de 125
15204037 Plata, Azul Tapón de rosca (magnético) con septo Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero - paquete de 125
11 options
Código de producto. 11911533
Marca: Thermo Scientific™ C402018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales están disponibles en volúmenes utilizables de 10 mL y 20 mL con estilos de cierre de rosca que no requieren herramientas para el cierre.
A diferencia de los viales con tapón para encapsular, los viales headspace de rosca de 18 mm Thermo Scientific™ National no requieren herramientas para el cierre. Fabricados con vidrio de calidad superior (tipo 1, clase A), están disponibles con un fondo redondo en tamaños con volúmenes utilizables de 10 mL o 20 mL. Los viales de 18 mm cuentan con tapones de rosca magnéticos que permiten la captación magnética en muestreadores automáticos con esa capacidad. La rosca de varios giros mantiene el cierre hermético en los ciclos de calentamiento extremos. Los septos son de silicona azul/PTFE.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
  • Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
  • Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
  • Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
  • Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
  • Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
  • El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18mm
Diámetro de la abertura (métrico) 18 mm
Diámetro interior (métrico) 22,5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 21 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Volumen total (métrico) 12 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 125
Tamaño del tapón 18 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 10 mL
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18 mm
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.