Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y viales con espacio de cabeza de 18 mm
Descripción
A diferencia de los viales con tapón para encapsular, los viales headspace de rosca de 18 mm Thermo Scientific™ National no requieren herramientas para el cierre. Fabricados con vidrio de calidad superior (tipo 1, clase A), están disponibles con un fondo redondo en tamaños con volúmenes utilizables de 10 mL o 20 mL. Los viales de 18 mm cuentan con tapones de rosca magnéticos que permiten la captación magnética en muestreadores automáticos con esa capacidad. La rosca de varios giros mantiene el cierre hermético en los ciclos de calentamiento extremos. Los septos son de silicona azul/PTFE.
Elija los materiales de los septos para satisfacer sus necesidades.
- Los tapones de butilo gris son un septo económico para aplicaciones de baja temperatura (125 °C) o baja presión.
- Los septos de caucho rojo/PTFE gris son una opción económica cuando se desea una barrera de PTFE.
- Septos PurePack de silicona blanca/PTFE para análisis general de volátiles.
- Los septos de butilo negro moldeado/PTFE gris ofrecen un sellado más positivo contra la pérdida de gases fijos.
- Los septos de silicona de alta pureza azul/PTFE reducen el fondo de extraíbles o la liberación de sustancias contaminantes volátiles.
- El septo de caucho negro es una opción económica para aplicaciones en las que se desean niveles reducidos de penetración de vapor.
Prácticos kits sin montar.
Los prácticos kits sin montar para análisis de espacio de cabeza National y Chromacol ahorran tiempo durante la preparación de la muestra e incluyen cantidades iguales de viales y sellos de aluminio de plata con septos preajustados para una mayor comodidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial con rosca para análisis de espacios de cabeza de 18mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 18 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 22,5 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 21 mL |
| Estilo de la base | Fondo redondo |
| Volumen total (métrico) | 21 mL |
| Tipo de tapón | Tapón roscado |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.