Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos de polipropileno de 180 ml con tapón de rosca
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Natural
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 264
Descripción
- Se utiliza en aplicaciones clínicas e industriales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipientes con tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 180 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE N 1935/2004 |
| Color del tapón | Azul |
| Material del cierre | LDPE |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Color | Natural |
| Altura (métrico) | 102 mm |