Learn More
Hamilton™ Calibre 18, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete
Descripción
- Grosor – Calibre 18
- Estilo de punta – 2, 3 o 4
- Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
- Cono – Kel-F
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 18 G |
| Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F |