missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

18-Corona-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-4509626 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10226050 25 g Frasco de vidrio 25 g
10134250 100 g Frasco de vidrio 100 g
11381110 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10246000

Marca: Thermo Scientific Acros 181560050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de quelación/complexación

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 17455-13-9
Fórmula molecular C12H24O6
Peso molecular (g/mol) 264.32
Número MDL MFCD00005113
Clave InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 18-Crown-6
Punto de fusión 36.0°C to 40.0°C
Color De incoloro a blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 04,142; 05,152; 06,133; 07,76; 08,1280; 09,126; 12,403; 15,76; 17,290
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,benzene,chloroform,methanol and trichlorotrifluoroethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o masa cristalina o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 18-Crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.