missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

18-Corona-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7081327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11443594 10 g 10 g
11453594 50 g 50 g
11463594 250 g 250 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11443594

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11249.09

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264.32 g/mol

18-Crown-6 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent with a variety of small cation. It is involved in the synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6. It facilitates the solubility of potassium permanganate in benzene, which is used for oxidizing the organic compounds. It is used to accelerate various substitution reactions as well as enhances the power of nucleophiles such as potassium acetate. It is utilized in the alkylation reactions in the presence of potassium carbonate, N-alkylation of glutarimide and succinimide with dimethylcarbonate. The complex formed by its reaction with potassium cyanide acts as a catalyst in the cyanosilylation of aldehydes, ketones and quinines with trimethylsilyl cyanide (TMSCN).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 18-corona-6 se utiliza como catalizador de transferencia de fase eficaz y como agente de acomplejamiento con una variedad de cationes pequeños. Está involucrado en la síntesis de éteres diarílicos, tioéteres diarílicos y diarilaminas mediadas por fluoruro de potasio-alúmina y 18-corona-6. Facilita la solubilidad del permanganato potásico en el benceno, que se utiliza para oxidar los compuestos orgánicos. Se utiliza para acelerar varias reacciones de sustitución, así como para mejorar el poder de los nucleófilos como el acetato de potasio. Se utiliza en las reacciones de alquilación en presencia de carbonato de potasio, N-alquilación de glutarimida y succinimida con dimetilcarbonato. El complejo formado por su reacción con el cianuro de potasio actúa como catalizador en la cianosililación de aldehídos, cetonas y quininas con cianuro de trimetilsililo (TMSCN).

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 17455-13-9
Fórmula molecular C12H24O6
Peso molecular (g/mol) 264.32
Número MDL MFCD00005113
Clave InChI XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCCOCCOCCOCCO1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 18-Crown-6
Punto de fusión 37°C to 41°C
Densidad 1.175
Punto de ebullición 116°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 1619616
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 18-Crown-6
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.