Learn More
Bochem™ Cucharón de laboratorio de pesaje de acero inoxidable 18/10
Descripción
Pala de acero inoxidable 304
• Pala de acero inoxidable
• Pala
• Pala de acero inoxidable
• Pala
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 paq. |
| Tipo de producto | Cuchara de pesaje |
| Diámetro exterior (métrico) | 5mm |
| Material del mango | Acero inoxidable (18/10) |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 220 mm |