Learn More
Bochem™ Pinzas para tubos de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8003335
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
37 mm
41 mm
Para utilizar con:
Para tubos con DI de 34 a 37 mm
Para tubos con DI de 36 a 39 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Para utilizar con unitSize
10132651 37 mm Para tubos con DI de 34 a 37 mm cada uno
10789431 41 mm Para tubos con DI de 36 a 39 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132651 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Restrinja o regule el flujo de fluidos de los tubos con estas pinzas de acero inoxidable. Las pinzas para tubos de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son pinzas de tipo tornillo, resistentes y con llave.
  • Estructura de acero inoxidable 18/10 duradera
  • Ajuste el flujo de forma precisa y sencilla.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 37 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Para utilizar con Para tubos con DI de 34 a 37 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Clip de tubos