Learn More
Bochem™ Trípodes de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10416422
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
100 mm
120 mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10416422 100 mm cada uno
10037880 120 mm 1 PCS
10140302 140 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10416422
Marca: Bochem™ 5200
Solo quedan null
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 180 mm
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Tipo de producto Trípodes
Cantidad 1 paq.