Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Transport jug
Código de producto. 10642692
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
220 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10642692 220 mm 1 PCS
10594261 270 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10642692
Marca: Bochem™ 8381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bidón de transporte de acero inoxidable AISI 304
• Con asa, pico y tapa
• Recipiente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 l
Material Acero inoxidable
Forma Cilíndrico
Tipo Jarra de transporte
Altura (métrico) 350 mm
Diámetro (métrico) 220 mm