Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Transport jug
Código de producto. 10594261
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
220 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10594261 270 mm 1 PCS
10642692 220 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10594261
Marca: Bochem™ 8384
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bidón de transporte de acero inoxidable AISI 304
• Con asa, pico y tapa
• Recipiente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 l
Material Acero inoxidable
Forma Cilíndrico
Tipo Jarra de transporte
Altura (métrico) 440 mm
Diámetro (métrico) 270 mm