Learn More
Bochem™ Espátulas de cuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8000568
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
11825151 150 mm 40 mm 10 PCS
10221681 150 mm 40 mm cada uno
10767391 180 mm 50 mm 1 PCS
10579851 250 mm 70 mm cada uno
10549471 210 mm 50 mm cada uno
11875071 210 mm 50 mm 10 PCS
10303571 300 mm 70 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11825151
Marca: Bochem™ 3471
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 10 paq.
Tipo de producto Espátula de cuchara
Longitud de la hoja (métrico) 40 mm
Anchura (métrico) 10 mm
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm