Learn More
Bochem™ Espátulas de cuchara de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula de cuchara |
| Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 180 mm |