Learn More
Bochem™ Espátulas de cuchara de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10303571
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
40 mm
50 mm
70 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10303571 300 mm 70 mm cada uno
11825151 150 mm 40 mm 10 PCS
10221681 150 mm 40 mm cada uno
10767391 180 mm 50 mm 1 PCS
10579851 250 mm 70 mm cada uno
10549471 210 mm 50 mm cada uno
11875071 210 mm 50 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10303571 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula de cuchara
Longitud de la hoja (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 14 mm
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 300 mm