Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 10706821
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
210 mm
300 mm
Diámetro exterior (métrico):
4mm
4,5mm
5mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10706821 150 mm 4mm cada uno
10662411 210 mm 4,5mm cada uno
10374041 300 mm 5mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706821 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Con mando
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 60 mm
Anchura (métrico) 9mm
Anchura (métrico) de la hoja 9mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Dimensiones (L x An) 150 x 9 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm