Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Con mando |
| Tipo de producto | Espátula |
| Longitud de la hoja (métrico) | 70 mm |
| Anchura (métrico) | 11 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 11 mm |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,5mm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 11 mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Mostrar más |