Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10, cuchara/redonda/curva
Código de producto. 10663541
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
185 mm
210 mm
Diámetro exterior (métrico):
2mm
3mm
4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10663541 210 mm 2mm cada uno
10335671 210 mm 4mm cada uno
10494291 185 mm 2mm cada uno
10579422 180 mm 3mm cada uno
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10663541
Brand: Bochem™ 3202
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Specifications
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cuchara/redonda/curva
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una gran variedad de aplicaciones
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm