Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10, cuchara/redonda/curva
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cuchara/redonda/curva |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una gran variedad de aplicaciones |
| Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
| Diámetro exterior (métrico) | 2mm |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Longitud (métrico) | 185 mm |