Learn More
Bochem™ Espátulas de acero inoxidable 18/10, cuchara/redonda/curva
Código de producto. 10335671
Click to view available options
Longitud (métrico):
180 mm
185 mm
210 mm
Diámetro exterior (métrico):
2mm
3mm
4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10335671
Marca: Bochem™ 3204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cuchara/redonda/curva
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una gran variedad de aplicaciones
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 210 mm