Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Microespátula sencilla de acero inoxidable 18/10
Descripción
- With plastic handles
- Available in a variety of end styles
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 5 |
| Forma | Individual |
| Tipo de producto | Microespátula |
| Color del asa | Negro |
| Anchura (métrico) | 4 mm |
| Material del mango | Plástico |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de mango | Plástico |
| Longitud (métrico) | 150 mm |