Learn More
RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ Espátula curva sencilla de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11866890
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11866890 150 mm paquete de 5
1 options
Código de producto. 11866890
Marca: RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge™ 87984
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Excellent for scraping, transferring or applying chemicals or treatments in the laboratory. RSG Rostfrei Schneidwerkzeuge Stainless Steel Spatulas are durable and chemically resistant.
  • With plastic handles
  • Available in a variety of end styles
Especificaciones
Cantidad Paquete de 5
Forma Sencillo
Tipo de producto Espátula curva simple
Color del asa Negro
Anchura (métrico) 4 mm
Material del mango Plástico
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo de mango Plástico
Longitud (métrico) 150 mm