Learn More
Bochem™ Elevadores de sección de acero inoxidable 18/10
Código de producto. 11885051
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 10 mm
150 x 15 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11885051 150 x 15 mm 10 PCS
11815181 150 x 10 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 11885051
Marca: Bochem™ 3536
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Fabricada con acero inoxidable 18/10
  • Tipo 1: hoja de cuchilla rígida, mango de madera
  • Tipo 2: hoja de cuchilla flexible, mango de madera
  • Tipo 3: hoja de cuchilla flexible, mango de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Elevador de secciones
Longitud de la hoja (métrico) 50 mm
Anchura (métrico) 15 mm
Material de la hoja Acero inoxidable (18/10)
Diámetro exterior (métrico) 0,4mm
Dimensiones (L x An) 150 x 15 mm
Material del mango Madera
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 150 mm